Orders LinkContactUsLinkComponent
Monsternemers, MicroSampler
Monsternemers, MicroSampler
MicroSampler zonder kop, Roestvrij staal 316L, 550 mm, 12 mm
Catalogus # 331-0027
Leverancier:   BURKLE
Monsternemers, MicroSampler
Catalogus # 331-0027
Leverancier:  BURKLE
Monsternemers, MicroSampler
Monsternemers, MicroSampler
MicroSampler zonder kop, Roestvrij staal 316L, 550 mm, 12 mm
Price
408,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel AISI 316 L (1,4404). The MicroSampler has been specially designed for the sampling of small quantities of powder.
  • Point sampling
  • Various lengths and volumes are available
  • Tip can be removed for easy cleaning
  • Additional tips are available in different sizes
  • Sterilisable
Volumes of 0,2 ml, 0,5 ml, 1,0 ml, 2,0 ml, 5,0 ml, and 10 ml can be sampled easily, quickly, and cleanly from different sampling depths from sacks or containers.
The tips of the MicroSampler are interchangeable. This means that tips with different volumes can be used.
Ordering information: Please order lance and head separately.
Specificaties
  • Ø:
    12 mm
  • Omschrijving:
    MicroSampler zonder kop
  • Lengte:
    550 mm
  • Materiaal:
    Roestvrij staal 316L
  • Seq:
    07
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0023
    Roestvrij staal 316L
    0,5 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 123,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0025
    Roestvrij staal 316L
    2,0 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 168,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0024
    Roestvrij staal 316L
    1,0 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 123,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-2192
    Roestvrij staal 316L
    5,0 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 168,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • Head for Ø 12 mm tube
    Head for Ø 12 mm tube
    331-0022
    Roestvrij staal 316L
    0,2 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 123,00 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Materiaal
    Volume
    Beschikbaarheid
    Price
  • Head for Ø 25 mm tube
    Head for Ø 25 mm tube
    331-0026
    Roestvrij staal 316L
    10 ml
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 168,00 €