Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample vials, clear, with screw thread, KIMBLE®
Sample vials, clear, with screw thread, KIMBLE®
Catalogus # SCERC40903000F0C2
Leverancier:   DWK Life Sciences
Sample vials, clear, with screw thread, KIMBLE®
Catalogus # SCERC40903000F0C2
Leverancier:  DWK Life Sciences
Sample vials, clear, with screw thread, KIMBLE®
Sample vials, clear, with screw thread, KIMBLE®
Price
128,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Screw threaded sample vials made from soda-lime glass, with white PE caps unattached.
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.