VWR®, pasteurpipetten
Pre-plugged, 2 ml, 150 mm
612-1798
Natronkalkglas, wegwerpbaar.
- Niet-steriel
- Geautomatiseerd productieproces zorgt voor totale productie-uniformiteit
- Taps toelopende bovenste opening voor het aansluiten van wattenbolletjes
- Buitendiameter bovenlichaam: 7,1 mm, wanddikte: 0,53 mm, straal buiten-Ø: 1,5 mm
- Capaciteit:2 ml
- Omschrijving:Pre-plugged
- Lengte:150 mm
- Seq:008