Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Schroefdoppen
VWR®, Schroefdoppen
28 mm, 1000/2000 ml, 1000 / 2000 ml
Catalogus # 215-5645
Leverancier:   VWR Collection
VWR®, Schroefdoppen
Catalogus # 215-5645
Leverancier:  VWR Collection
VWR®, Schroefdoppen
VWR®, Schroefdoppen
28 mm, 1000/2000 ml, 1000 / 2000 ml
Price
5,50 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Specificaties
  • Voor:
    1000 / 2000 ml
  • Schroefdraad:
    28 mm
  • Seq:
    09
  • Voor flessen:
    1000/2000 ml