Volumetric overflow flasks, without stopper
365 ml, Overflow flask
Catalogus # NEUB0372-10-365
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Volumetric overflow flasks, without stopper
Catalogus # NEUB0372-10-365
Leverancier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ga naar:
Product Details & Documents
These volumetric overflow flasks are made of borosilicate glass 3.3.
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Cut and ground exactly at the volume-mark
- Without stopper
Specially designed for water analysis.
Specificaties
- Capaciteit:365 ml
- Omschrijving:Overflow flask
- Seq:06
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.