Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Trechter, A 11.7, Gebruik met vloeibare stikstof, Voorkomt spatten bij schenken
431-2114
: IKA
- Omschrijving:Trechter, A 11.7
- Seq:07
- Voor:Gebruik met vloeibare stikstof, Voorkomt spatten bij schenken