Accessories for analytical Mill, A 11 basic
Dubbelklopper, Gebruik maximaal Mohs-hardheid 3. Kan alleen worden Gebruikt met maalkamer van 250 ml
Catalogus # 431-2113
Leverancier: IKA
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Omschrijving:Dubbelklopper
- Seq:06
- Voor:Gebruik maximaal Mohs-hardheid 3. Kan alleen worden Gebruikt met maalkamer van 250 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.