Orders LinkContactUsLinkComponent
Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, L 1181 HD, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, -, -, 12×120 mm, Schroefplugkop
Catalog # SCOI285111475
Supplier:   SI Analytics
Process pH combination electrodes
Catalog # SCOI285111475
Supplier:  SI Analytics
Process pH combination electrodes
Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met rond membraan, L 1181 HD, 0 - 12, −30...+80 °C, Glas, -, -, 12×120 mm, Schroefplugkop
Price
300,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Aansluiting:
    Schroefplugkop
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    L 1181 HD
  • Omschrijving:
    pH-combinatie-elektrode, met rond membraan
  • Materiaal:
    Glas
  • Seq:
    01
  • Diafragma:
    -
  • Elektroliet:
    -
  • Temperatuur:
    −30...+80 °C
  • pH:
    0 - 12