Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
250 ml, Middenhals 70 mm, zijarmhals 32 mm, 2
  734-1910
 :   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
  734-1910
 :  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
250 ml, Middenhals 70 mm, zijarmhals 32 mm, 2
803,00 €
1 * 1 ST
Borosilicaatglas met zijarmen, niet steriel.
  • De inkepingen zorgen voor een betere beluchting en mengwerking van de flesinhoud
  • Het ontwerp van het schroefblad zorgt voor een optimale roerwerking
  • Geleverd met schroefblad en doppen
  • Het ontwerp van de zijarm zorgt voor eenvoudige toegang met pipetten van 25 en 50 ml
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Seq:
    04
  • Hals:
    Middenhals 70 mm, zijarmhals 32 mm
  • Aantal zijarmen:
    2