Orders LinkContactUsLinkComponent
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
1000 ml, Middenhals 100 mm, zijarmhals 45 mm, 2
Catalog # 734-1909
Supplier:   Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Catalog # 734-1909
Supplier:  Corning
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
Spinner flasks with angled sidearms, Corning®
1000 ml, Middenhals 100 mm, zijarmhals 45 mm, 2
Price
1 220,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicaatglas met zijarmen, niet steriel.
  • De inkepingen zorgen voor een betere beluchting en mengwerking van de flesinhoud
  • Het ontwerp van het schroefblad zorgt voor een optimale roerwerking
  • Geleverd met schroefblad en doppen
  • Het ontwerp van de zijarm zorgt voor eenvoudige toegang met pipetten van 25 en 50 ml
Documents
Specifications
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Seq:
    03
  • Hals:
    Middenhals 100 mm, zijarmhals 45 mm
  • Aantal zijarmen:
    2