Robottips voor Tecan®
901-252, 20 µl, -, -, zwart, 10 rekken met elk 96 stuks
N° de catalogue 736-0043
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Robottips voor Tecan®
N° de catalogue 736-0043
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
Hoogwaardige punten, bijzonder geschikt voor researchlaboratoria in moleculaire biologie.
- Transparant of zwart PP
- Tips met ART® filters: elimineren het risico van kruisbesmetting tussen monsters; ontworpen voor toepassingen met DNA, RNA en radioactieve en besmettelijke monsters
- Gecertificeerd RNase, DNase, DNA- en pyrogeenvrij
- Steriele tips: gesteriliseerd met gammastraling
- Tips met wijde opening: ontworpen voor toepassingen met monsters met hogere viscositeit
Informations de commande: Leverbaar in dozen met 10 rekken of 50 rekken (Econopak).
Spécifications
- Verpakt:10 rekken met elk 96 stuks
- Steriel:-
- Volume:20 µl
- Tip stijl:901-252
- Tip kleur:zwart
- Filter:-
- Cat. No.:736-0043
- Milieu certificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lage impact op de fabricage
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.