Microscope adapters for micromanipulators
Zeiss Axiovert® 100/135
631-0213
Microscoopadapter voor InjectMan® NI 2 en TransferMan® NK 2. Het universele statief is geschikt voor de bevestiging van manipulators op standaard of stereomicroscopen, onafhankelijk van driepoot die gebruikt wordt.
- Omschrijving:Zeiss Axiovert® 100/135