Haakmof
Hook connector, Staal, met poedercoating, 13 mm
Catalogus # 241-0382
Leverancier: USBECK Laborgeräte
Ga naar:
Product Details & Documents
Klemschroeven van plastic / metalen.
- Voor staven tot max. 13 mm
- Hoek: 90°
Specificaties
- Omschrijving:Hook connector
- Materiaal:Staal, met poedercoating
- Seq:04
- Voor staaf Ø:13 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.