Orders LinkContactUsLinkComponent
Buizen
Buizen
0,9 mm, 6 mm, 500 mm
Catalogus # 212-0202
Leverancier:   EMMANUEL PIERRE
Buizen
Catalogus # 212-0202
Leverancier:  EMMANUEL PIERRE
Buizen
0,9 mm, 6 mm, 500 mm
Price
22,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Uit AR-glas.
  • Good chemical and physical properties
  • Suitable for the production of items that must normally withstand only brief exposure to aggressive chemicals
  • Not resistant to high thermal loads
Lengte: 500 mm.
Specificaties
  • Buis ext.Ø:
    6 mm
  • Wanddikte:
    0,9 mm
  • Lengte:
    500 mm
  • Seq:
    03
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.