Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Connecting unit for 2 filters (3,175 mm tube)
Catalogus # 558-0231
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalogus # 558-0231
Leverancier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Connecting unit for 2 filters (3,175 mm tube)
Price
666,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Connecting unit for 2 filters (3,175 mm tube)
  • Seq:
    07
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.