Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
Connecting unit for 4 filters (6,35 mm tube)
Catalogus # 558-0051
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalogus # 558-0051
Leverancier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Connecting unit for 4 filters (6,35 mm tube)
Price
1 280,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specificaties
  • Omschrijving:
    Connecting unit for 4 filters (6,35 mm tube)
  • Seq:
    08
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.