Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Connecting unit for 1 filter (3,175 mm tube)
Catalogus # 558-0048
Leverancier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalogus # 558-0048
Leverancier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Connecting unit for 1 filter (3,175 mm tube)
Price
352,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Connecting unit for 1 filter (3,175 mm tube)
  • Seq:
    05