Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
Connecting unit for 1 filter (6,35 mm tube)
Catalog # 558-0233
Supplier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalog # 558-0233
Supplier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Connecting unit for 1 filter (6,35 mm tube)
Price
352,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    Connecting unit for 1 filter (6,35 mm tube)
  • Seq:
    04
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.