Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Gas clean filter
Gas clean filter kit GC/MS (3,175 mm), includes GC/MS filter and connecting unit for 1 filter
Catalog # VARICP17974
Supplier:   VARIAN
Gas clean filter
Catalog # VARICP17974
Supplier:  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Gas clean filter kit GC/MS (3,175 mm), includes GC/MS filter and connecting unit for 1 filter
Price
492,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
Documents
Specifications
  • Omschrijving:
    Gas clean filter kit GC/MS (3,175 mm), includes GC/MS filter and connecting unit for 1 filter
  • Seq:
    20
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.