Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gas clean filter
Actiefkoolfilter
  558-0236
 :   VARIAN
Gas clean filter
  558-0236
 :  VARIAN
Gas clean filter
Gas clean filter
Actiefkoolfilter
251,00 €
1 * 1 ST
Schone gassen verkleinen het risico op kolomschade en vergroten de nauwkeurigheid en gevoeligheid. Deze onbreekbare filters met eigen indicatie bieden een hoge gevoeligheid voor zuurstof en vocht en kunnen in een paar seconden zonder gereedschap worden geïnstalleerd.
  • Omschrijving:
    Actiefkoolfilter
  • Seq:
    28