Orders LinkContactUsLinkComponent
Dubbele spatels, micro
Dubbele spatels, micro
185 mm, 50 mm, 9 mm
Catalogus # 231-0560
Leverancier:   BOCHEM
Dubbele spatels, micro
Catalogus # 231-0560
Leverancier:  BOCHEM
Dubbele spatels, micro
Dubbele spatels, micro
185 mm, 50 mm, 9 mm
Price
3,30 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Roestvrij staal 18/10, antimagnetisch. Met ronde handgreep, één platte en één schepvormige, afgeronde spateluiteinde.
  • Zeer goede thermische bestendigheid, autoclaveerbaar
  • Goede chemische bestendigheid
  • Antimagnetisch
Specificaties
  • Lengte:
    185 mm
  • Breedte blad:
    9 mm
  • Lengte blad:
    50 mm