Process pH combination electrodes
pH-combinatie-elektrode, met koepelvormig membraan, H 8181 HD, 2 - 13, 0...+100 °C, Glas, Referid®, KPG ringvormige ruimte, 12×170 mm, Schroefplugkop
Catalogus # SCOI285111007
Leverancier: SI Analytics
Ga naar:
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product documentatie
Specificaties
- Aansluiting:Schroefplugkop
- Ø×L:12×170 mm
- Type:H 8181 HD
- Omschrijving:pH-combinatie-elektrode, met koepelvormig membraan
- Materiaal:Glas
- Seq:24
- Diafragma:KPG ringvormige ruimte
- Elektroliet:Referid®
- Temperatuur:0...+100 °C
- pH:2 - 13