Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Gel Loading Tips, HydroLogix™
Gel Loading Tips, HydroLogix™
HLT Ultra-Flat Gel 10
Catalogus # 732-2339
Gel Loading Tips, HydroLogix™
Catalogus # 732-2339
Leverancier:  
Gel Loading Tips, HydroLogix™
Gel Loading Tips, HydroLogix™
HLT Ultra-Flat Gel 10
Discontinued
Het product is niet meer leverbaar. We hebben echter vergelijkbare alternatieve producten gevonden.
Alternatieven
Tip 200µl HLT rond gel 200 rek niet-steriel 1 * 200 ST Catalogus #732-2255
Product 732-2255 is vergelijkbaar met 732-2339 maar fabrikant en specificaties kunnen variëren.
Product Details & Documents
Ontworpen voor het laden van verticale elektroforesegels.
  • Keuze tussen ronde of snavelvormige tip
  • Leverbaar in volumes 1 - 10 µl of 2 - 200 µl
  • UIteindes van de punten in drie buitendiameters
Specificaties
  • Tip stijl:
    HLT Ultra-Flat Gel 10
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.