Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes, with Thread
Micro tubes with neutral screw cap enclosed, without skirted base, 2,0 ml, 5000/case
Catalogus # SARS72.693
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Microtubes, with Thread
Catalogus # SARS72.693
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Microtubes, with Thread
Micro tubes with neutral screw cap enclosed, without skirted base, 2,0 ml, 5000/case
Price
302,27 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Safe screw cap with O-ring
  • Sterile or non sterile
  • Autoclavable
For transport, storage and sample processing in the laboratory.
Specificaties
  • Verpakt:
    5000/case
  • Capaciteit:
    2,0 ml
  • Omschrijving:
    Micro tubes with neutral screw cap enclosed, without skirted base
  • Seq:
    18
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.