Capillary columns, DB-FFAP
on 7" cage, Capillair, DB-FFAP, 0,25 µm, 0,32 mm, 60 m
Catalogus # HEWL123-3262
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
These columns are designed for the analysis of volatile fatty acids and phenols.
- Highly polar
- Bonded and cross linked
- Solvent rinsable
Nitroterephthalic acid modified polyethylene glycol.
Max. temperature: 250 °C
Suitable replacement for OV-351.
Specificaties
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:0,25 µm
- Ø inw.:0,32 mm
- Omschrijving:on 7" cage
- Lengte:60 m
- Seq:24
- Fase:DB-FFAP
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.