Capillary columns, DB-17
on 7" cage, Capillair, DB-17, 0,25 µm, 0,32 mm, 15 m
Catalogus # HEWL123-1712
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
These columns contain (50%-Phenyl)-methylpolysiloxane. They are excellent for confirmation analysis.
- Solvent rinsable
- Mid polarity
- Equivalent to USP phase G3
- Bonded and cross-linked
Max. temperature: 40 to 280/300 °C
Specificaties
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:0,25 µm
- Ø inw.:0,32 mm
- Omschrijving:on 7" cage
- Lengte:15 m
- Seq:19
- Fase:DB-17
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.