Capillary columns, DB-210
on 7" cage, Capillair, DB-210, 0,25 µm, 0,25 mm, 15 m
Catalogus # HEWL122-0212
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
These (50%-Trifluoropropyl)-methylpolysiloxane columns are excellent for U.S. EPA Methods 8140 and 609.
- High polarity
- Bonded and cross-linked
- Solvent rinsable
- Exact replacement of HP-210
- Close equivalent to USP Phase G6
Specificaties
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:0,25 µm
- Ø inw.:0,25 mm
- Omschrijving:on 7" cage
- Lengte:15 m
- Fase:DB-210
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.