Capillary columns, cyclodex-B
on 7" cage, Capillair, Cyclodex-B, 0,25 µm, 0,25 mm, 30 m
Catalogus # HEWL112-2532
Leverancier: Agilent
Ga naar:
Product Details & Documents
Cyclodex-B capillary columns provides excellent peak shape.
- 10,5% β-cyclodextrin in DB-1701
- Chiral separations without chiral-specific derivatisation
- Broad range of resolving potential
Specificaties
- Kolomtype:Capillair
- Filmdikte:0,25 µm
- Ø inw.:0,25 mm
- Omschrijving:on 7" cage
- Lengte:30 m
- Seq:01
- Fase:Cyclodex-B
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.