Dimethylsulfoxide
Glass bottle, 100 ml
Catalogus # BMOL54686-1
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Dimethylsulfoxide
Catalogus # BMOL54686-1
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
CAS-nummer: 67-68-5
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
- CAS-nummer:67-68-5
- Formule:(CH₃)₂SO
- MDL-nummer:MFCD00002089
- Molecular Weight:78.14 g/mol
- Merck index:13,03285
- Kokend Pt:189 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:18,5 °C
- Dichtheid:1,101 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:87 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-664-3
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle
- VPE:100 ml
- Cat. No.:BMOL54686-1