Natriumacetaat
5 kg
Catalogus # BMOL54652-3
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Natriumacetaat
Catalogus # BMOL54652-3
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
CAS-nummer: 127-09-3
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Acetic acid sodium salt
- CAS-nummer:127-09-3
- Formule:H₃CCOONa
- MDL-nummer:MFCD00012459
- Molecular Weight:82.03 g/mol
- Merck index:12,08711
- Kokend Pt:881,4 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:324 °C
- Dichtheid:1,528 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:>250 °C (gesloten beker)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:204-823-8
- BEREIKEN:01-2119485123-42
Specificaties
Specificaties
- VPE:5 kg
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.