Agarose
Glass bottle for solids, 250 g
Catalogus # BMOL54541-4
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:9012-36-6
- MDL-nummer:MFCD00081294
- Smelten Pt:60…90 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:232-731-8
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:250 g