Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxyectoine
Glass bottle for solids, 10 g
Catalogus # BMOL53239-4
Hydroxyectoine
Catalogus # BMOL53239-4
CAS-nummer:  165542-15-4
Hydroxyectoine
Glass bottle for solids, 10 g
CAS-nummer:  165542-15-4
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10 g
Product Details & Documents
  • CAS-nummer:165542-15-4
  • Formule:C₆H₁₀N₂O₃
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10 g