Hydroxyectoine
Glass bottle for solids, 1 g
Catalogus # BMOL53239-2
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Hydroxyectoine
Catalogus # BMOL53239-2
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
CAS-nummer: 165542-15-4
Ga naar:
Product Details & Documents
- CAS-nummer:165542-15-4
- Formule:C₆H₁₀N₂O₃
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.