PIPES
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # BMOL52755-2
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
- CAS-nummer:5625-37-6
- Formule:C₈H₁₈N₂O₆S₂
- MDL-nummer:MFCD00006159
- Molecular Weight:302.37 g/mol
- Merck index:12,07633
- Kokend Pt:499 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:300 °C
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:227-057-6
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g