Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumdodecylsulfaat
Glass bottle for solids, 500 g
  BMOL51430-2
Natriumdodecylsulfaat
  BMOL51430-2
 :  151-21-3
Natriumdodecylsulfaat
Natriumdodecylsulfaat
Glass bottle for solids, 500 g
 :  151-21-3
1 * 500 g
 :  Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
  •  :151-21-3
  •  :CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
  •  :MFCD00036175
  •  :288.38 g/mol
  •  :14,08636
  •  :204…207 °C
  •  :1,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :>100 °C
  •  :Kamertemperatuur
  •  :205-788-1
  •  :1325
  •  :4.1,II
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g