Boorzuur
Glass bottle for solids, 2,5 kg
Catalogus # BMOL50765-2
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- CAS-nummer:10043-35-3
- Formule:B(OH)₃
- MDL-nummer:MFCD00011337
- Molecular Weight:61.83 g/mol
- Merck index:13,01326
- Kokend Pt:185 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:160 °C
- Dichtheid:1,44 g/cm³ (25 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:233-139-2
- BEREIKEN:01-2119486683-25
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:2,5 kg