Orders LinkContactUsLinkComponent
Boorzuur
Glass bottle for solids, 1 kg
  BMOL50765-1
Boorzuur
  BMOL50765-1
 :  10043-35-3
Boorzuur
Boorzuur
Glass bottle for solids, 1 kg
 :  10043-35-3
1 * 1 kg
 :  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  •  :10043-35-3
  •  :B(OH)₃
  •  :MFCD00011337
  •  :61.83 g/mol
  •  :13,01326
  •  :185 °C (1013 hPa)
  •  :160 °C
  •  :1,44 g/cm³ (25 °C)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :233-139-2
  •  :01-2119486683-25
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    1 kg