Uridine
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # BMOL08225-1
Leverancier: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
- CAS-nummer:58-96-8
- Formule:C₉H₁₂N₂O₆
- MDL-nummer:MFCD00006526
- Molecular Weight:244.20 g/mol
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-407-5
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:25 g