L(-)-Proline
Glass bottle for solids, 500 g
BMOL07010-2
: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- :147-85-3
- :C₅H₉NO₂
- :MFCD00064318
- :115.13 g/mol
- :13,07871
- :245 °C (1013 hPa)
- :220…222 °C
- :1,35 g/cm³ (25 °C)
- :Kamertemperatuur
- :205-702-2
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:500 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.