Verpakkingstapes
Stoffen plakband, zilver, 50,0 mm
819-1411
: 3M
Universeel plakband voor verpakken, vastzetten en labelen.
- Uitstekende vochtbestendigheid
- Gemakkelijk te scheuren tijdens gebruik
- PE-coating
Lengte: 50,0 m
- Breedte:50,0 mm
- Kleur:zilver
- Omschrijving:Stoffen plakband
- Seq:02