Verpakkingstapes
Stoffen plakband, wit, 25,0 mm
Catalogus # 819-1410
Leverancier: 3M
Ga naar:
Product Details & Documents
Universeel plakband voor verpakken, vastzetten en labelen.
- Uitstekende vochtbestendigheid
- Gemakkelijk te scheuren tijdens gebruik
- PE-coating
Lengte: 50,0 m
Specificaties
- Breedte:25,0 mm
- Kleur:wit
- Omschrijving:Stoffen plakband
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.