pH-elektroden
SE 104 N, pH-punctie-elektrode, pH 2 - 13, SE 104 N, 2...13, −5...+80 °C, Kunststof, Polymer, Open, 12×99 mm, DIN, Halfvaste stoffen
Catalogus # 662-3535
Leverancier: KNICK
Ga naar:
Product Details & Documents
Specificaties
- Aansluiting:DIN
- Ø×L:12×99 mm
- Voor:Halfvaste stoffen
- Type:SE 104 N
- Omschrijving:SE 104 N, pH-punctie-elektrode, pH 2 - 13
- Materiaal:Kunststof
- Seq:06
- Diafragma:Open
- Elektroliet:Polymer
- Temperatuur:−5...+80 °C
- pH:2...13