Ionselectieve elektroden
3×10-5...1 mol/l, 2 - 12, 0...+50 °C, DX262-NO₃-, 2 mol/l MgSO₄, S7, NO₃-
Catalogus # 662-2807
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Product Details & Documents
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Ordering information: membraansets afzonderlijk leverbaar
Documents
Mettler InLab® Sensors
Product Literature
Specificaties
- Concentratie:3×10-5...1 mol/l
- Aansluiting:S7
- Voor:NO₃-
- Type:DX262-NO₃-
- Seq:06
- Elektroliet:2 mol/l MgSO₄
- Temperatuur:0...+50 °C
- pH:2 - 12
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX280-Br-
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX240-Ca2+
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX239-K+
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX262-NO3-
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX235-Cl⁻
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX219-F⁻
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX218-NH4+