Ionselectieve elektroden
4×10-7...1 mol/l, 2 - 9, 0...+50 °C, DX218-NH₄⁺, 2 mol/l MgSO₄, S7, NH₄⁺
Catalogus # 662-2804
Leverancier: Mettler - Toledo
Ga naar:
Product Details & Documents
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
- Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
- Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
Bestelinformatie: membraansets afzonderlijk leverbaar
Documents
Mettler InLab® Sensors
Product documentatie
Specificaties
- Concentratie:4×10-7...1 mol/l
- Aansluiting:S7
- Voor:NH₄⁺
- Type:DX218-NH₄⁺
- Seq:07
- Elektroliet:2 mol/l MgSO₄
- Temperatuur:0...+50 °C
- pH:2 - 9
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX280-Br-
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX240-Ca2+
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX239-K+
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX262-NO3-
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX235-Cl⁻
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX219-F⁻
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Membraankit voor DX218-NH4+