Orders LinkContactUsLinkComponent
Ionselectieve elektroden
1-10-6 mol/l, 4 - 10, 0...+80 °C, DX219-F, 3 mol/l KCI, S7, F-
Catalog # 662-2800
Supplier:   Mettler - Toledo
Ionselectieve elektroden
Catalog # 662-2800
Supplier:  Mettler - Toledo
Ionselectieve elektroden
Ionselectieve elektroden
1-10-6 mol/l, 4 - 10, 0...+80 °C, DX219-F, 3 mol/l KCI, S7, F-
Price
1 220,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These ion selective half cells with solid-state membrane allow a quick and easy determination of concentration and activity of a variety of dissolved ions and gases.
  • Modular and versatile ion selective half cells consisting of a universal shaft and a ion specific, exchangeable membrane
  • Conform to RoHS (‘Restriction of Hazardous Substances’ in electrical and electronic equipment) and WEEE (‘Waste Electrical and Electronic Equipment’)
 : membraansets afzonderlijk leverbaar
Specifications
  • Concentratie:
    1-10-6 mol/l
  • Aansluiting:
    S7
  • Voor:
    F-
  • Type:
    DX219-F
  • Seq:
    03
  • Elektroliet:
    3 mol/l KCI
  • Temperatuur:
    0...+80 °C
  • pH:
    4 - 10
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-2767
    Membraankit voor DX280-Br-
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 675,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-2770
    Membraankit voor DX240-Ca2+
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 675,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-2771
    Membraankit voor DX239-K+
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 665,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-2772
    Membraankit voor DX262-NO3-
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 690,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-2768
    Membraankit voor DX235-Cl⁻
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 675,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-2769
    Membraankit voor DX219-F⁻
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 680,00 €
Product Information
  • Catalog #
    Omschrijving
    Availability
    Price
  • 662-2773
    Membraankit voor DX218-NH4+
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 675,00 €