Orders LinkContactUsLinkComponent
Round tissue float baths, TFB
Round tissue float baths, TFB
Tissue flotation bath
Catalogus # MEDT01-4500-00
Leverancier:   MEDITE
Round tissue float baths, TFB
Catalogus # MEDT01-4500-00
Leverancier:  MEDITE
Round tissue float baths, TFB
Tissue flotation bath
Price
972,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Tissue float bath is for flattening and drying tissue sections in histology, and pathology. The bath well and edge are made of high quality aluminum with a black coating. The safe heating system with ceramic ballast resistance avoids overheating and damage even in case of an empty bath.
Bath volume: 1,5 L
Diensten: Installatie, IQOQ, onderhoud of reparatie nodig? Mail naar [email protected]
Specificaties
  • Omschrijving:
    Tissue flotation bath
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MEDT01-4500-00
  • Bad Ø:
    300 mm
  • Temperatuurbereik:
    30...90 °C
  • Ø×H:
    30×8 cm
  • Inhoud:
    1,5 l
  • Gewicht:
    2 kg
  • Elektrisch:
    115-230 V, 50/60 Hz, 200 VA
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Accessory set includes thermometer (0 - 100 °C), thermometer support and aluminium lid
    Accessory set includes thermometer (0 - 100 °C), thermometer support and aluminium lid
    MEDT11-5500-00
    Model TFB 55
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 SET
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Thermometer, 0 - 100 °C
    Thermometer, 0 - 100 °C
    632-7005
    Model TFB 45/55
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Thermometer support
    Thermometer support
    MEDT11-5541-01
    Model TFB 55
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Lid, aluminium
    Lid, aluminium
    MEDT11-4540-01
    Model TFB 45/55
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Thermometer support
    Thermometer support
    632-7006
    Model TFB 45