Objectglaasjes
Objectglaasje, gesneden randen, dubbel gematteerd 20 mm, Natriumkalksilicaatglas, wit, 1 mm, 76×26 mm
Leverancier: MARIENFELD
Ga naar:
Product Details & Documents
Voor in-vitro diagnostische (IVD) toepassingen.
- Natronkalkglas, hydrolytische klasse 3
- Voorgewassen en klaar om te gebruiken
- Geslepen of gesneden exemplaren
Extra-witte slides worden gebruikt voor toepassingen met lage autofluorescentie.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerCoC_MARI1000612_823410
Verklaring van overeenstemming
MARI1000412_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Kleur:wit
- Omschrijving:Objectglaasje, gesneden randen, dubbel gematteerd 20 mm, Natriumkalksilicaatglas
- l×b:76×26 mm
- Seq:02
- Dikte:1 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.