Inklapbare loepen
Inklapbaar vergrootglas, 12×, 23 mm
Catalogus # 630-8234
Leverancier: ESCHENBACH OPTIK
Ga naar:
Product Details & Documents
Uitklapbaar, zwartmetalen vergrootglas met loep, lenshouder vervaardigd van zwart gelakt metaal.
- Protective case can serve as a handle
- Provide distortion-free images
- Chrome plated metal
Specificaties
- Ø:23 mm
- Vergroting:12×
- Omschrijving:Inklapbaar vergrootglas
- Seq:003