Orders LinkContactUsLinkComponent
Inklapbare loepen
Inklapbare loepen
Opklapbare loep, achromatisch, 10×, 17 mm
Catalogus # 630-8221
Leverancier:   ESCHENBACH OPTIK
Inklapbare loepen
Catalogus # 630-8221
Leverancier:  ESCHENBACH OPTIK
Inklapbare loepen
Inklapbare loepen
Opklapbare loep, achromatisch, 10×, 17 mm
Price
129,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Uitklapbaar, zwartmetalen vergrootglas met loep, lenshouder vervaardigd van zwart gelakt metaal.
  • Protective case can serve as a handle
  • Provide distortion-free images
  • Chrome plated metal
Specificaties
  • Ø:
    17 mm
  • Vergroting:
    10×
  • Omschrijving:
    Opklapbare loep, achromatisch
  • Seq:
    002