Orders LinkContactUsLinkComponent
Binoculair vergrootglas
Binoculair vergrootglas
Binoculaire vergrootlens met 180 mm werkafstand, 2,5×
Catalogus # 630-8215
Leverancier:   ESCHENBACH OPTIK
Binoculair vergrootglas
Catalogus # 630-8215
Leverancier:  ESCHENBACH OPTIK
Binoculair vergrootglas
Binoculair vergrootglas
Binoculaire vergrootlens met 180 mm werkafstand, 2,5×
Price
191,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Loepen met discreet metalen frame en zwarte matte afwerking voor gebruik met monoculaire lenscomponenten.
* Kortere werkafstand dankzij geïntegreerde convergentieondersteunende prisma's.
Levering: Geleverd met een beschermende doos.
Let op: Niet geschikt voor brildragers.
Specificaties
  • Vergroting:
    2,5×
  • Omschrijving:
    Binoculaire vergrootlens met 180 mm werkafstand
  • Seq:
    02